Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurofilament Protein
Code produit. 16003150
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16003150
Marque: enQuireBio™ QP6415ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurofilament, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_006149.2
Identification génétique (Entrez) 4747
Nom Neurofilament Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) NEFL
Longueur des protéines Full Length of Mature Protein
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence SSFSYEPYYS TSYKRRYVET PRVHISSVRS GYSTARSAYS SYSAPVSSSL SVRRSYSSSS GSLMPSLENL DLSQVAAISN DLKSIRTQEK AQLQDLNDRF ASFIERVHEL EQQNKVLEAE LLVLRQKHSE PSRFRALYEQ EIRDLRLAAE DATNEKQALQ GEREGLEETL RNLQARYEEE VLSREDAEGR LMEARKGADE AALARAELEK RIDSLMDEIS FLKKVHEEEI AELQAQIQYA QISVEMDVTK PDLSAALKDI RAQYEKLAAK NMQNAEEWFK SRFTVLTESA AKNTDAVRAA KDEVSESRRL LKAKTLEIEA CRGMNEALEK QLQELEDKQN ADISAMQDTI NKLENELRTT KSEMARYLKE YQDLLNVKMA LDIEIAAYRK LLEGEETRLS FTSVGSITSG YSQSSQVFGR SAYGGLQTSS YLMSTRSFPS YYTSHVQEEQ IEVEETIEAA KAEEAKDEPP SEGEAEEEEK DKEEAEEEEA AEEEEAAKEE SEEAKEEEEG GEGEEGEETK EAEEEEKKVE GAGEEQAAKK KD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 83.9% as determined by SDS-PAGE.