Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurofilament Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurofilament, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006149.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 4747 |
Nom | Neurofilament Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_006149.2 | |
Neurofilament Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4747 | |
Research Use Only | |
NEFL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSFSYEPYYS TSYKRRYVET PRVHISSVRS GYSTARSAYS SYSAPVSSSL SVRRSYSSSS GSLMPSLENL DLSQVAAISN DLKSIRTQEK AQLQDLNDRF ASFIERVHEL EQQNKVLEAE LLVLRQKHSE PSRFRALYEQ EIRDLRLAAE DATNEKQALQ GEREGLEETL RNLQARYEEE VLSREDAEGR LMEARKGADE AALARAELEK RIDSLMDEIS FLKKVHEEEI AELQAQIQYA QISVEMDVTK PDLSAALKDI RAQYEKLAAK NMQNAEEWFK SRFTVLTESA AKNTDAVRAA KDEVSESRRL LKAKTLEIEA CRGMNEALEK QLQELEDKQN ADISAMQDTI NKLENELRTT KSEMARYLKE YQDLLNVKMA LDIEIAAYRK LLEGEETRLS FTSVGSITSG YSQSSQVFGR SAYGGLQTSS YLMSTRSFPS YYTSHVQEEQ IEVEETIEAA KAEEAKDEPP SEGEAEEEEK DKEEAEEEEA AEEEEAAKEE SEEAKEEEEG GEGEEGEETK EAEEEEKKVE GAGEEQAAKK KD | |
Greater than 83.9% as determined by SDS-PAGE. |