Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFKBIA Protein
A cDNA sequence encoding the NFKBIA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | NFKBIA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951699
|
enQuireBio™
QP12835-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15931699
|
enQuireBio™
QP12835-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15941699
|
enQuireBio™
QP12835-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NFKBIA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NFKBIA solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFQAAERPQE WAMEGPRDGL KKERLLDDRH DSGLDSMKDE EYEQMVKELQ EIRLEPQEVP RGSEPWKQQL TEDGDSFLHL AIIHEEKALT MEVIRQVKGD LAFLNFQNNL QQTPLHLAVI TNQPEIAEAL LGAGCDPELR DFRGNTPLHL ACEQGCLASV GVLTQSCTTP HLHSILKATN YNGHTCLHLA SIHGYLGIVE LLVSLGADVN AQEPCNGRTA LHLAVDLQNP DLVSLLLKCG ADVNRVTYQG YSPYQLTWGR PSTRIQQQLG QLTLENLQML PESEDEESYD TESEFTEFTE DELPYDDCVF GGQRLTL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |