Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHLH1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1µg
50µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | NHLH1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMLNSDT MELDLPPTHS ETESGFSDCG GGAGPDGAGP GGPGGGQARG PEPGEPGRKD LQHLSREERR RRRRATAKYR TAHATRERIR VEAFNLAFAE LRKLLPTLPP DKKLSKIEIL RLAICYISYL NHVLDV |
| Tampon | The NHLH1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol. |
| Afficher plus |