Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHLH1 Protein
A cDNA sequence encoding the NHLH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 1525.00€
Spécification
Nom NHLH1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15971719
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12843-1UG
1 μg
125.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15991719
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12843-5UG
5 μg
189.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15981719
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12843-50UG
50 μg
1525.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
NHLH1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NHLH1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMLNSDT MELDLPPTHS ETESGFSDCG GGAGPDGAGP GGPGGGQARG PEPGEPGRKD LQHLSREERR RRRRATAKYR TAHATRERIR VEAFNLAFAE LRKLLPTLPP DKKLSKIEIL RLAICYISYL NHVLDV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.