missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIPSNAP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | NIPSNAP1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPRLCS ISVTARRLLG GPGPRAGDVA SAAAARFYSK DNEGSWFRSL FVHKVDPRKD AHSTLLSKKE TSNLYKIQFH NVKPEYLDAY NSLTEAVLPK LHLDEDYPCS LVGNWNTWYG EQDQAVHLWR FSGGYPALMD CMNKLKNNKE YLEFRRERSQMLLSRRNQLL LEFSFWNEPQ PRMGPNIYEL RTYKLKPGTM IEWGNNWARA IKYRQENQEA VGGFFSQIGE LYVVHHLWAY KDLQSREETR NAAWRKRGWD ENVYYTVPLV RHMESRIMIP LKISPLQ |
| Tampon | NIPSNAP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu