Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPL Protein
A cDNA sequence encoding the NPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NPL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15901809
|
enQuireBio™
QP12870-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15991799
|
enQuireBio™
QP12870-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981799
|
enQuireBio™
QP12870-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NPL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFPKKKLQG LVAATITPMT ENGEINFSVI GQYVDYLVKE QGVKNIFVNG TTGEGLSLSV SERRQVAEEW VTKGKDKLDQ VIIHVGALSL KESQELAQHA AEIGADGIAV IAPFFLKPWT KDILINFLKE VAAAAPALPF YYYHIPALTG VKIRAEELLD GILDKIPTFQ GLKFSDTDLL DFGQCVDQNR QQQFAFLFGV DEQLLSALVM GATGAVGSTY NYLGKKTNQM LEAFEQKDFS LALNYQFCIQ RFINFVVKLG FGVSQTKAIM TLVSGIPMGP PRLPLQKASR EFTDSAEAKL KSLDFLSFTD LKDGNLEAGS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |