Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR2F6 Protein
Code produit. p-7153196
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16063280
Marque: enQuireBio™ QP6434ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR2F6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005225.2
Identification génétique (Entrez) 2063
Nom NR2F6 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) NR2F6
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MAMVTGGWGG PGGDTNGVDK AGGYPRAAED DSASPPGAAS DAEPGDEERP GLQVDCVVCG DKSSGKHYGV FTCEGCKSFF KRSIRRNLSY TCRSNRDCQI DQHHRNQCQY CRLKKCFRVG MRKEAVQRGR IPHSLPGAVA ASSGSPPGSA LAAVASGGDL FPGQPVSELI AQLLRAEPYP AAAGRFGAGG GAAGAVLGID NVCELAARLL FSTVEWARHA PFFPELPVAD QVALLRLSWS ELFVLNAAQA ALPLHTAPLL AAAGLHAAPM AAERAVAFMD QVRAFQEQVD KLGRLQVDSA EYGCLKAIAL FTPDACGLSD PAHVESLQEK AQVALTEYVR AQYPSQPQRF GRLLLRLPAL RAVPASLISQ LFFMRLVGKT PIETLIRDML LSGSTFNWPY GSGQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.