missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NT5C3L His Protein

Code produit 18128009 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18128009 0,1 mg 0.10mg
18246490 0,5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18128009 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2518960.1MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-300 of Human NT5C3L The Recombinant Human NT5C3L Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NT5C3L Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Phosphate buffered saline (pH7.4) containing 20% glycerol, 1mM DTT
Identification génétique (Entrez) 115024
Poids moléculaire TMW: 36.8kDa
Quantité 0,1 mg
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène 5'-nucleotidase, cytosolic III-like
Nom usuel NT5C3L
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >85%, by SDS-PAGE
Afficher plus Afficher moins

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.