Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein
Code produit. p-7155331
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16055961
Marque: enQuireBio™ QP8688ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001158884.1
Identification génétique (Entrez) 4790
Nom Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) NFKB1
Longueur des protéines Full length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MAEDDPYLGR PEQMFHLDPS LTHTIFNPEV FQPQMALPTD GPYLQILEQP KQRGFRFRYV CEGPSHGGLP GASSEKNKKS YPQVKICNYV GPAKVIVQLV TNGKNIHLHA HSLVGKHCED GICTVTAGPK DMVVGFANLG ILHVTKKKVF ETLEARMTEA CIRGYNPGLL VHPDLAYLQA EGGGDRQLGD REKELIRQAA LQQTKEMDLS VVRLMFTAFL PDSTGSFTRR LEPVVSDAIY DSKAPNASNL KIVRMDRTAG CVTGGEEIYL LCDKVQKDDI QIRFYEEEEN GGVWEGFGDF SPTDVHRQFA IVFKTPKYKD INITKPASVF VQLRRKSDLE TSEPKPFLYY PEIKDKEEVQ RKRQKLMPNF SDSFGGGSGA GAGGGGMFGS GGGGGGTGST GPGYSFPHYG FPTYGGITFH PGTTKSNAGM KHGTMDTESK KDPEGCDKSD DKNTVNLFGK VIETTEQDQE PSEATVGNGE VTLTYATGTK EESAGVQDNL FLEKAMQLAK RHANALFDYA VTGDVKMLLA VQRHLTAVQD ENGDSVLHLA IIHLHSQLVR DLLEVTSGLI SDDIINMRND LYQTPLHLAV ITKQEDVVED LLRAGADLSL LDRLGNSVLH LAAKEGHDKV LSILLKHKKA ALLLDHPNGD GLNAIHLAMM SNSLPCLLLL VAAGADVNAQ EQKSGRTALH LAVEHDNISL AGCLLLEGDA HVDSTTYDGT TPLHIAAGRG STRLAALLKA AGADPLVENF EPLYDLDDSW ENAGEDEGVV PGTTPLDMAT SWQVFDILNG KPYEPEFTSD DLLAQGDMKQ LAEDVKLQLY KLLEIPDPDK NWATLAQKLG LGILNNAFRL SPAPSKTLMD NYEVSGGTVR ELVEALRQMG YTEAIEVIQA ASSPVKTTSQ AHSLPLSPAS TRQQIDELRD SDSVCDSGVE TSFRKLSFTE SLTSGASLLT LNKMPHDYGQ EGPLEGKI
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.