missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human OXSR1 Protein

Code produit. 15982029
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15982029

Marque: enQuireBio™ QP129445ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the OXSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom OXSR1 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEDSSA LPWSINRDDY ELQEVIGSGA TAVVQAAYCA PKKEKVAIKR INLEKCQTSM DELLKEIQAM SQCHHPNIVS YYTSFVVKDE LWLVMKLLSG GSVLDIIKHI VAKGEHKSGV LDESTIATIL REVLEGLEYL HKNGQIHRDV KAGNILLGED GSVQIADFGV SAFLATGGDI TRNKVRKTFV GTPCWMAPEV MEQVRGYDFK ADIWSFGITA IELATGAAPY HKYPPMKVLM LTLQNDPPSL ETGVQDKEML KKYGKSFRKM ISLCLQKDPE KRPTAAELLR HKFFQKAKNK EFLQEKTLQR APTISERAKK VRRVPGSSGR LHKTEDGGWE WSDDEFDEES EEGKAAISQL RSPRVKESIS NSELFPTTDP VGTLLQVPEQ ISAHLPQPAG QIATQPTQVS LPPTAEPAKT AQALSSGSGS QETKIPISLV LRLRNSKKEL NDIRFEFTPG RDTAEGVSQE LISAGLVDGR DLVIVAANLQ KIVEEPQSNR SVTFKLASGV EGSDIPDDGK LIGFAQLSIS
Tampon The OXSR1 solution (0.5 mg/1ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis