missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PAPSS1 Protein

Code produit. 15902079
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15902079

Marque: enQuireBio™ QP129585ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the PAPSS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom PAPSS1 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRATNV TYQAHHVSRN KRGQVVGTRG GFRGCTVWLT GLSGAGKTTV SMALEEYLVC HGIPCYTLDG DNIRQGLNKN LGFSPEDREE NVRRIAEVAK LFADAGLVCI TSFISPYTQD RNNARQIHEG ASLPFFEVFV DAPLHVCEQR DVKGLYKKAR AGEIKGFTGI DSEYEKPEAP ELVLKTDSCD VNDCVQQVVE LLQERDIVPV DASYEVKELY VPENKLHLAK TDAETLPALK INKVDMQWVQ VLAEGWATPL NGFMREREYL QCLHFDCLLD GGVINLSVPI VLTATHEDKE RLDGCTAFAL MYEGRRVAIL RNPEFFEHRK EERCARQWGT TCKNHPYIKM VMEQGDWLIG GDLQVLDRVY WNDGLDQYRL TPTELKQKFK DMNADAVFAF QLRNPVHNGH ALLMQDTHKQ LLERGYRRPV LLLHPLGGWT KDDDVPLMWR MKQHAAVLEE GVLNPETTVV AIFPSPMMYA GPTEVQWHCR ARMVAGANFY IVGRDPAGMP HPETGKDLYE PSHGAKVLTM APGLITLEIV PFRVAAYNKK KKRMDYYDSE HHEDFEFISG TRMRKLAREG QKPPEGFMAP KAWTVLTEYY KSLEKA
Tampon The PAPSS1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 20% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis