Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCDHGC4 Protein
A cDNA sequence encoding the PCDHGC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PCDHGC4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982119
|
enQuireBio™
QP12974-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972119
|
enQuireBio™
QP12974-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962119
|
enQuireBio™
QP12974-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PCDHGC4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PCDHGC4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQIRYPVPEE SQEGTFVGNV AQDFLLDTDS LSARRLQVAG EVNQRHFRVD LDSGALLIKN PIDREALCGL SASCIVPLEF VTEGPLEMYR AEVEIVDVND HAPRFPRQQL DLEIGEAAPP GQRFPLEKAQ DADVGSNSIS SYRLSSNEHF ALDVKKRSDG SLVPELLLEK PLDREKQSDY RLVLTAVDGG NPPRSGTAEL RVSVLDVNDN APAFQQSSYR ISVLESAPAG MVLIQLNASD PDLGPSGNVT FYFSGHTPDR VRNLFSLHPT TGKLTLLGPL DFESENYYEF DVRARDGGSP AMEQHCSLRV DLLDVNDNAP YITVTSELGT LPESAEPGTV VALISVQDPD SGSNGDVSLR IPDHLPFALK SAFRNQFSLV TAGPLDREAK SSYDIMVTAS DAGNPPLSTH RTIFLNISDV NDNPPSFFQR SHEVFVPENN RPGDLLCSLA ASDPDSGLNA LISYSLLEPR NRDVSASSFI SLNPQTGAVH ATRSFDYEQT QTLQFEVQAR DRGNPPLSST VTVRLFVLDL NDNAPAVLRP RARPGSLCPQ ALPPSVGAGH LITKVTAVDL DSGYNAWVSY QLLEAPDPSL FAVSRYAGEV RTAVPIPADL PPQKLVIVVK DSGSPPLSTS VTLLVSLEED THPVVPDLRE SSAPREGESR LTLY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |