missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGFA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_002598.4 |
| Identification génétique (Entrez) | 5154 |
| Nom | PDGFA Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | PDGFA |
| Activité biologique | Shows bioactivity at a concentration of 50 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^4 units/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu