Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein
Code produit. p-7152719
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15989609
Marque: enQuireBio™ QP6049ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002004.1
Identification génétique (Entrez) 2287
Nom Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FKBP3
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence AAAVPQRAWT VEQLRSEQLP KKDIIKFLQE HGSDSFLAEH KLLGNIKNVA KTANKDHLVT AYNHLFETKR FKGTESISKV SEQVKNVKLN EDKPKETKSE ETLDEGPPKY TKSVLKKGDK TNFPKKGDVV HCWYTGTLQD GTVFDTNIQT SAKKKKNAKP LSFKVGVGKV IRGWDEALLT MSKGEKARLE IEPEWAYGKK GQPDAKIPPN AKLTFEVELV DID
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.