missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein

Code produit. 15979609
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15979609

Marque: enQuireBio™ QP6049ec100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_002004.1
Identification génétique (Entrez) 2287
Nom Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FKBP3
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence AAAVPQRAWT VEQLRSEQLP KKDIIKFLQE HGSDSFLAEH KLLGNIKNVA KTANKDHLVT AYNHLFETKR FKGTESISKV SEQVKNVKLN EDKPKETKSE ETLDEGPPKY TKSVLKKGDK TNFPKKGDVV HCWYTGTLQD GTVFDTNIQT SAKKKKNAKP LSFKVGVGKV IRGWDEALLT MSKGEKARLE IEPEWAYGKK GQPDAKIPPN AKLTFEVELV DID
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis