Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLYRP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | PGLYRP1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MKHHHHHHASQETEDPACCS PIVPRNEWKA LASECAQHLS LPLRYVVVSH TAGSSCNTPA SCQQQARNVQ HYHMKTLGWC DVGYNFLIGE DGLVYEGRGW NFTGAHSGHL WNPMSIGISF MGNYMDRVPT PQAIRAAQGL LACGVAQGAL RSNYVLKGHR DVQRTLSPGN QLYHLIQNWP HYRSP |
| Tampon | PGLYRP1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
| Afficher plus |