Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PINK1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | PINK1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MYLIGQSIGK GCSAAVYEAT MPTLPQNLEV TKSTGLLPGR GPGTSAPGEG QERAPGAPAF PLAIKMMWNI SAGSSSEAIL NTMSQELVPA SRVALAGEYG AVTYRKSKRG PKQLAPHPNI IRVLRAFTSS VPLLPGALVD YPDVLPSRLH PEGLGHGRTL FLVMKNYPCT LRQYLCVNTP SPRLAAMMLL QLLEGVDHLV QQGIAHRDLK SDNILVELDP DGCPWLVIAD FGCCLADESI GLQLPFSSWY VDRGGNGCLM APEVSTARPG PRAVIDYSKA DAWAVGAIAY EIFGLVNPFY GQGKAHLESR SYQEAQLPAL PESVPPDVRQ LVRALLQREA SKRPSARVAA NVL |
| Tampon | The PINK1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 5% glycerol. |
| Afficher plus |