Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PINK1 Protein
A cDNA sequence encoding the PINK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PINK1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982369
|
enQuireBio™
QP13056-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972369
|
enQuireBio™
QP13056-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962369
|
enQuireBio™
QP13056-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PINK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The PINK1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 5% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYLIGQSIGK GCSAAVYEAT MPTLPQNLEV TKSTGLLPGR GPGTSAPGEG QERAPGAPAF PLAIKMMWNI SAGSSSEAIL NTMSQELVPA SRVALAGEYG AVTYRKSKRG PKQLAPHPNI IRVLRAFTSS VPLLPGALVD YPDVLPSRLH PEGLGHGRTL FLVMKNYPCT LRQYLCVNTP SPRLAAMMLL QLLEGVDHLV QQGIAHRDLK SDNILVELDP DGCPWLVIAD FGCCLADESI GLQLPFSSWY VDRGGNGCLM APEVSTARPG PRAVIDYSKA DAWAVGAIAY EIFGLVNPFY GQGKAHLESR SYQEAQLPAL PESVPPDVRQ LVRALLQREA SKRPSARVAA NVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |