Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | PITPNA Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLLKEYRVI LPVSVDEYQV GQLYSVAEAS KNETGGGEGV EVLVNEPYEK DGEKGQYTHK IYHLQSKVPT FVRMLAPEGA LNIHEKAWNA YPYCRTVITN EYMKEDFLIK IETWHKPDLG TQENVHKLEP EAWKHVEAVY IDIADRSQVL SKDYKAEEDP AKFKSIKTGR GPLGPNWKQE LVNQKDCPYM CAYKLVTVKF KWWGLQNKVE NFIHKQERRL FTNFHRQLFC WLDKWVDLTM DDIRRMEEET KRQLDEMRQK DPVKGMTADD |
| Tampon | The PITPNA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol, 1mM EDTA. |
| Afficher plus |