missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PLA1A Protein

Code produit. 15902419
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15902419

Marque: enQuireBio™ QP130705ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the PLA1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 51365
Nom PLA1A Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) PLA1A
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDAPPTPQ PKCADFQSAN LFEGTDLKVQ FLLFVPSNPS CGQLVEGSSD LQNSGFNATL GTKLIIHGFR VLGTKPSWID TFIRTLLRAT NANVIAVDWI YGSTGVYFSA VKNVIKLSLE ISLFLNKLLV LGVSESSIHI IGVSLGAHVG GMVGQLFGGQ LGQITGLDPA GPEYTRASVE ERLDAGDALF VEAIHTDTDN LGIRIPVGHV DYFVNGGQDQ PGCPTFFYAG YSYLICDHMR AVHLYISALE NSCPLMAFPC ASYKAFLAGR CLDCFNPFLL SCPRIGLVEQ GGVKIEPLPK EVKVYLLTTS SAPYCMHHSL VEFHLKELRN KDTNIEVTFL SSNITSSSKI TIPKQQRYGK GIIAHATPQC QINQVKFKFQ SSNRVWKKDR TTIIGKFCTA LLPVNDREKM VCLPEPVNLQ ASVTVSCDLK IACV
Tampon The PLA1A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis