Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G2E Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | PLA2G2E Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MKSPHVLVFL CLLVALVTGN LVQFGVMIEK MTGKSALQYN DYGCYCGIGG SHWPVDQTDW CCHAHDCCYG RLEKLGCEPK LEKYLFSVSE RGIFCAGRTT CQRLTCECDK RAALCFRRNL GTYNRKYAHY PNKLCTGPTP PC |
| Tampon | Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
| Afficher plus |