Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POFUT1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | POFUT1 Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSWDPAG YLLYCPCMGR FGNQADHFLG SLAFAKLLNR TLAVPPWIEY QHHKPPFTNL HVSYQKYFKL EPLQAYHRVI SLEDFMEKLA PTHWPPEKRV AYCFEVAAQR SPDKKTCPMK EGNPFGPFWD QFHVSFNKSE LFTGISFSAS YREQWSQRFS PKEHPVLALP GAPAQFPVLE EHRPLQKYMV WSDEMVKTGE AQIHAHLVRP YVGIHLRIGS DWKNACAMLK DGTAGSHFMA SPQCVGYSRS TAAPLTMTMC LPDLKEIQRA VKLWVRSLDA QSVYVATDSE SYVPELQQLF KGKVKVVSLK PEVAQVDLYI LGQADHFIGN CVSSFTAFVK RERDLQGRPS SFFGMDRPPK LRDEF |
| Tampon | The POFUT1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |