Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLD4 Protein
Code produit. 15992479
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Code produit. 15992479
Marque: enQuireBio™ QP130922ug
A cDNA sequence encoding the POLD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 57804
Nom POLD4 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) POLD4
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGRKRLI TDSYPVVKRR EGPAGHSKGE LAPELGEEPQ PRDEEEAELE LLRQFDLAWQ YGPCTGITRL QRWCRAKQMG LEPPPEVWQV LKTHPGDPRF QCSLWHLYPL
Tampon The POLD4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.