Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polycomb complex protein BMI-1 Protein
Code produit. p-7155109
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16014641
Marque: enQuireBio™ QP8441ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polycomb complex protein BMI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001190991.1
Identification génétique (Entrez) 100532731
Nom Polycomb complex protein BMI-1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) BMI1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MHRTTRIKIT ELNPHLMCVL CGGYFIDATT IIECLHSFCK TCIVRYLETS KYCPICDVQV HKTRPLLNIR SDKTLQDIVY KLVPGLFKNE MKRRRDFYAA HPSADAANGS NEDRGEVADE DKRIITDDEI ISLSIEFFDQ NRLDRKVNKD KEKSKEEVND KRYLRCPAAM TVMHLRKFLR SKMDIPNTFQ IDVMYEEEPL KDYYTLMDIA YIYTWRRNGP LPLKYRVRPT CKRMKISHQR DGLTNAGELE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.