Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10465 |
---|---|
Nom | PPIH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PPIH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965298
|
enQuireBio™
QP10830-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15955298
|
enQuireBio™
QP10830-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15945298
|
enQuireBio™
QP10830-1mg |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
10465 | |
Research Use Only | |
PPIH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVANSSPVN PVVFFDVSIG GQEVGRMKIE LFADVVPKTA ENFRQFCTGEFRKDGVPIGY KGSTFHRVIK DFMIQGGDFV NGDGTGVASI YRGPFADENF KLRHSAPGLL SMANSGPSTN GCQFFITCSK CDWLDGKHVV FGKIIDGLLV MRKIENVPTG PNNKPKLPVV ISQCGEM | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
PPIH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 220 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
Untagged | |
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 10% glycerol. |