Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1R3B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | PPP1R3B Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMAVDIE YRYNCMAPSL RQERFAFKIS PKPSKPLRPC IQLSSKNEAS GMVAPAVQEK KVKKRVSFAD NQGLALTMVK VFSEFDDPLD MPFNITELLD NIVSLTTAES ESFVLDFSQP SADYLDFRNR LQADHVCLEN CVLKDKAIAG TVKVQNLAFE KTVKIRMTFD TWKSYTDFPC QYVKDTYAGS DRDTFSFDIS LPEKIQSYER MEFAVYYECN GQTYWDSNRG KNYRIIRAEL KSTQGMTKPH SGPDLGISFD QFGSPRCSYG LFPEWPSYLG YEKLGPYY |
| Tampon | The PPP1R3B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |