Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3R1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | PPP3R1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNEASYPLE MCSHFDADEI KRLGKRFKKL DLDNSGSLSV EEFMSLPELQ QNPLVQRVID IFDTDGNGEV DFKEFIEGVS QFSVKGDKEQ KLRFAFRIYD MDKDGYISNG ELFQVLKMMV GNNLKDTQLQ QIVDKTIINA DKDGDGRISF EEFCAVVGGL DIHKKMVVDV |
| Tampon | PPP3R1 Human solution (1 mg/1ml) containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |