Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX3 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5410.00€
Spécification
Nom | PRDX3 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935328
|
enQuireBio™
QP10839-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15925328
|
enQuireBio™
QP10839-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15915328
|
enQuireBio™
QP10839-1MG |
1 mg |
5410.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
PRDX3 Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAVTQHAPY FKGTAVVNGE FKDLSLDDFK GKYLVLFFYP LDFTFVCPTE IVAFSDKANE FHDVNCEVVA VSVDSHFSHL AWINTPRKNG GLGHMNIALL SDLTKQISRD YGVLLEGSGL ALRGLFIIDP NGVIKHLSVN DLPVGRSVEE TLRLVKAFQY VETHGEVCPA NWTPDSPTIK PSPAASKEYF QKVNQ |