Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX5 Protein
Code produit. 15985328
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Code produit. 15985328
Marque: enQuireBio™ QP1084120ug
A cDNA sequence encoding the PRDX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom PRDX5 Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique The specific activity was found to be approximately 117-136 pmole/min/microg. The enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX5 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for 1 minute.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAPIKVGDAI PAVEVFEGEP GNKVNLAELF KGKKGVLFGV PGAFTPGCSK THLPGFVEQA EALKAKGVQV VACLSVNDAF VTGEWGRAHK AEGKVRLLAD PTGAFGKETD LLLDDSLVSI FGNRRLKRFS MVVQDGIVKA LNVEPDGTGL TCSLAPNIIS QL
Tampon The PRDX5 solution contains 20mM HEPES buffer (pH 7.4).
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt