Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAG1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | PRKAG1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETVISS DSSPAVENEH PQETPESNNS VYTSFMKSHR CYDLIPTSSK LVVFDTSLQV KKAFFALVTN GVRAAPLWDS KKQSFVGMLT ITDFINILHR YYKSALVQIY ELEEHKIETW REVYLQDSFK PLVCISPNAS LFDAVSSLIR NKIHRLPVID PESGNTLYIL THKRILKFLK LFITEFPKPE FMSKSLEELQ IGTYANIAMV RTTTPVYVAL GIFVQHRVSA LPVVDEKGRV VDIYSKFDVI NLAAEKTYNN LDVSVTKALQ HRSHYFEGVL KCYLHETLET IINRLVEAEV HRLVVVDEND VVKGIVSLSD ILQALVLTGG EKKP |
| Tampon | The PRKAG1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |