Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procalcitonin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | Procalcitonin Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Tampon | PCT is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0 and 50% glycerol. |
| Pureté ou qualité | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |