Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein transport protein Sec16A Protein
Code produit. p-7153465
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16074880
Marque: enQuireBio™ QP6660ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein transport protein Sec16A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001263347.1
Identification génétique (Entrez) 9919
Nom Protein transport protein Sec16A Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SEC16A
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence AYLPDDKNKS IVWDEKKNQW VNLNEPEEEK KAPPPPPTSM PKTVQAAPPA LPGPPGAPVN MYSRRAAGTR ARYVDVLNPS GTQRSEPALA PADFVAPLAP LPIPSNLFVP TPDAEEPQLP DGTGREGPAA ARGLANPEPA PEPKVLSSAA SLPGSELPSS RPEGSQGGEL SRCSSMSSLS REVSQHFNQA PGDLPAAGGP PSGAMPFYNP AQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.