Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proto-oncogene c-Rel Protein
Code produit. p-7155522
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16087101
Marque: enQuireBio™ QP8904ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proto-oncogene c-Rel, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001278675.1
Identification génétique (Entrez) 5966
Nom Proto-oncogene c-Rel Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) REL
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence SGAYNPYIEI IEQPRQRGMR FRYKCEGRSA GSIPGEHSTD NNRTYPSIQI MNYYGKGKVR ITLVTKNDPY KPHPHDLVGK DCRDGYYEAE FGQERRPLFF QNLGIRCVKK KEVKEAIITR IKAGINPFNV PEKQLNDIED CDLNVVRLCF QVFLPDEHGN LTTALPPVVS NPIYDNRAPN TAELRICRVN KNCGSVRGGD EIFLLCDKVQ KDDIEVRFVL NDWEAKGIFS QADVHRQVAI VFKTPPYCKA ITEPVTVKMQ LRRPSDQEVS ESMDFRYLPD EKDTYGNKAK KQKTTLLFQK LCQDHVETGF RHVDQDGLEL LTSGDPPTLA SQSAGITVNF PERPRPGLLG SIGEGRYFKK EPNLFSHDAV VREMPTGVSS QAESYYPSPG PISSGLSHHA SMAPLPSSSW SSVAHPTPRS GNTNPLSSFS TRTLPSNSQG IPPFLRIPVG NDLNASNACI YNNADDIVGM EASSMPSADL YGISDPNMLS NCSVNMMTTS SDSMGETDNP RLLSMNLENP SCNSVLDPRD LRQLHQMSSS SMSAGANSNT TVFVSQSDAF EGSDFSCADN SMINESGPSN STNPNSHGFV QDSQYSGIGS MQNEQLSDSF PYEF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.