Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSAP / Prosaposin Protein
Code produit. 16074030
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16074030
Marque: enQuireBio™ QP6540ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001035930.1
Identification génétique (Entrez) 5660
Nom PSAP / Prosaposin Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PSAP
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SDVYCEVCEF LVKEVTKLID NNKTEKEILD AFDKMCSKLP KSLSEECQEV VDTYGSSILS ILLEEVSPEL VCSMLHLCSG T
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.