Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG5 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
1 mg
20 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1mg
1µg
20µg
50µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | PSG5 Protein |
| Quantité | 50 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAL PPKVSEGKDV LLLVHNLPQN LAGYIWYKGQ LMDLYHYITS YVVDGQINIY GPAYTGRETV YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKRGDRT RGVTGYFTFN LYLKLPKPYI TINNSKPREN KDVLAFTCEP KSENYTYIWW LNGQSLPVSP RVKRPIENRI LILPSVTRNE TGPYECEIRD RDGGMRSDPV TLNVLYGPDL PSIYPSFTYY RSGENLYLSC FAESNPPAEY FWTINGKFQQ SGQKLSIPQI TTKHRGLYTC SVRNSATGKE SSKSMTVEVS APSGIGRLPL LNPI |
| Tampon | The PSG5 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |