Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRN Protein
Code produit. 16028641
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16028641
Marque: enQuireBio™ QP9748ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001186692.1
Identification génétique (Entrez) 5798
Nom PTPRN Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PTPRN
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence VSAHGCLFDR RLCSHLEVCI QDGLFGQCQV GVGQARPLLQ VTSPVLQRLQ GVLRQLMSQG LSWHDDLTQY VISQEMERIP RLRPPEPRPR DRSGLAPKRP GPAGELLLQD IPTGSAPAAQ HRLPQPPVGK GGAGASSSLS PLQAELLPPL LEHLLLPPQP PHPSLSYEPA LLQPYLFHQF GSRDGSRVSE GSPGMVSVGP LPKAEAPALF SRTASKGIFG DHPGHSYGDL PGPSPAQLFQ DSGLLYLAQE LPAPSRARVP RLPEQGSSSR AEDSPEGYEK EGLGDRGEKP ASPAVQPDAA LQRLAAVLAG YGVELRQLTP EQLSTLLTLL QLLPKGAGRN PGGVVNVGAD IKKTMEGPVE GRDTAELPAR TSPMPGHPTA SPTSSEVQQV PSPVSSEPPK AARPPVTPVL LEKKSPLGQS QPTVAGQPSA RPAAEEYGYI VTDQKPLSLA AGVKLLEILA EHVHMSSGSF INISVVGPAL TFRIRHNEQN LSLADVTQQA GLVKSELEAQ TGLQILQTGV GQREEAAAVL PQTAHSTSPM R
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.