Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRR Protein
Code produit. 16079830
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16079830
Marque: enQuireBio™ QP7619ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom PTPRR Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PTPRR
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MILHRLKERF QLSLRQDKEK NQEIHLSPIT LQPALSEAKT VHSMVQPEQA PKVLNVVVDP QGRGAPEIKA TTATSVCPSP FKMKPIGLQK RRGSNVSLTL DMSSLGNIEP FVSIPTPREK VAMEYLQSAS RILTRSQLRD VVASSHLLQS EFMEIPMNFV DPKEIDIPRH GTKNRYKTIL PNPLSRVCLR PKNVTDSLST YINANYIRGY SGKEKAFIAT QGPMINTVDD FWQMVWQEDS PVIVMITKLK EKNEKCVLYW PEKRGIYGKV EVLVISVNEC DNYTIRNLVL KQGSHTQHVK HYWYTSWPDH KTPDSAQPLL QLMLDVEEDR LASQGRGPVV VHCSAGIGRT GCFIATSIGC QQLKEEGVVD ALSIVCQLRM DRGGMVQTSE QYEFVHHALC LYESRLSAET VQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.