missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QPRT Protein
A cDNA sequence encoding the QPRT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | QPRT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962899
|
enQuireBio™
QP13225-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952899
|
enQuireBio™
QP13225-20UG |
20 μg |
215.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942899
|
enQuireBio™
QP13225-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
QPRT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The QPRT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAEGLALLL PPVTLAALVD SWLREDCPGL NYAALVSGAG PSQAALWAKS PGVLAGQPFF DAIFTQLNCQ VSWFLPEGSK LVPVARVAEV RGPAHCLLLG ERVALNTLAR CSGIASAAAA AVEAARGAGW TGHVAGTRKT TPGFRLVEKY GLLVGGAASH RYDLGGLVMV KDNHVVAAGG VEKAVRAARQ AADFALKVEV ECSSLQEAVQ AAEAGADLVL LDNFKPEELH PTATVLKAQF PSVAVEASGG ITLDNLPQFC GPHIDVISMG MLTQAAPALD FSLKLFAKEV APVPKIH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |