Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human R-Spondin 1 Protein
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 um dans du PBS.
Conditionnement:
1mg
25µg
Description
Measured by its ability to induce Topflash reporter activity in HEK293T human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 1-10.0 ng/mL in the presence of 5 ng/mL Recombinant Mouse Wnt-3a (Catalog # 1324-WN ).
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. |
| Identification génétique (Entrez) | 284654 |
| Poids moléculaire | 25.6 kDa |
| Nom | R-Spondin 1 |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human R-Spondin 1 protein Ser21-Ala263 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |