Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human R-Spondin 1 Protein
Code produit. 18178530
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 um dans du PBS.
Conditionnement:
1mg
25µg
Code produit. 18178530
Marque: R&D Systems™ 4645RS01M/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to induce Topflash reporter activity in HEK293T human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 1-10.0 ng/mL in the presence of 5 ng/mL Recombinant Mouse Wnt-3a (Catalog # 1324-WN ).
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q2MKA7
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 um dans du PBS.
Identification génétique (Entrez) 284654
Poids moléculaire 25.6 kDa
Nom R-Spondin 1
Quantité 1 mg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human R-Spondin 1 protein Ser21-Ala263
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 ug of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) RSPO1
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée R-Spondin 1
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 ug/mL in PBS.
Pureté ou qualité 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.