missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human RAB3IP GST (N-Term) Protein

Code produit 18531080 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18531080 10 μg 10µg
18476399 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18531080 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00117177Q0110ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 117177
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène FLJ14660, FLJ22548, MGC71495, RAB3A interacting protein (rabin3), rab-3 A-interacting protein, Rab3A-interacting protein, rabin-3, RABIN3, SS x 2 interacting protein, SS x 2-interacting protein
Symbole de gène(s) RAB3IP
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine RAB3IP
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.