Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Code produit. 16084260
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16084260
Marque: enQuireBio™ QP6574ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab6 / Rab GTPases / RAB6A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001230647.1
Identification génétique (Entrez) 5870
Nom Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) RAB6A
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence STGGDFGNPL RKFKLVFLGE QSVGKTSLIT RFMYDSFDNT YQATIGIDFL SKTMYLEDRT VRLQLWDTAG QERFRSLIPS YIRDSTVAVV VYDITNVNSF QQTTKWIDDV RTERGSDVII MLVGNKTDLA DKRQVSIEEG ERKAKELNVM FIETSAKAGY NVKQLFRRVA AALPGMESTQ DRSREDMIDI KLEKPQEQPV SEGGCSC
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.