Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAET1G Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | RAET1G Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MKHHHHHHASGLADPHSLCY DITVIPKFRP GPRWCAVQGQ VDEKTFLHYD CGSKTVTPVS PLGKKLNVTT AWKAQNPVLR EVVDILTEQL LDIQLENYIP KEPLTLQARM SCEQKAEGHG SGSWQLSFDG QIFLLFDSEN RMWTTVHPGA RKMKEKWEND KDMTMSFHYI SMGDCTGWLE DFLMGMDSTL EPSAGGTV |
| Tampon | RAET1G filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
| Afficher plus |