Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RALY Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | RALY Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSLKLQA SNVTNKNDPK SINSRVFIGN LNTALVKKSD VETIFSKYGR VAGCSVHKGY AFVQYSNERH ARAAVLGENG RVLAGQTLDI NMAGEPKPDR PKGLKRAASA IYSGYIFDYD YYRDDFYDRL FDYRGRLSPV PVPRAVPVKR PRVTVPLVRR VKTNVPVKLF ARSTAVTTSS AKIKLKSSEL QAIKTELTQI KSNIDALLSR LEQIAAEQKA NPDGKKKGDG GGAGGGGGGG GSGGGGSGGG GGGGSSRPPA PQENTTSEAG LPQGEARTRD DGDEEGLLTH SEEELEHSQD TDADDGALQ |
| Tampon | RALY protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |