Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-4A Protein
Code produit. p-7153358
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16054240
Marque: enQuireBio™ QP6570ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001258927.1
Identification génétique (Entrez) 5867
Nom Ras-related protein Rab-4A Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) RAB4A
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MSQTAMSETY DFLFKFLVIG NAGTGKSCLL HQFIEKKFKD DSNHTIGVEF GSKIINVGGK YVKLQIWDTA GQERFRSVTR SYYRGAAGAL LVYDITSRET YNALTNWLTD ARMLASQNIV IILCGNKKDL DADREVTFLE ASRFAQENEL MFLETSALTG ENVEEAFVQC ARKILNKIES GELDPERMGS GIQYGDAALR QLRSPRRAQA PNAQECGC
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.