Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Specifikationer
Specifikationer
| Nom | RBP1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPPAGF VRAGNPAVAA PQSPLSPEGA HFRAAHHPRS TGSRCPGSLQ PSRPLVANWL QSLPEMPVDF TGYWKMLVNE NFEEYLRALD VNVALRKIAN LLKPDKEIVQ DGDHMIIRTL STFRNYIMDF QVGKEFEEDL TGIDDRKCMT TVSWDGDKLQ CVQKGEKEGR GWTQWIEGDE LHLEMRVEGV VCKQVFKKVQ |
| Tampon | RBP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering