Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCN3 Protein
A cDNA sequence encoding the RCN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RCN3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963099
|
enQuireBio™
QP13290-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15953099
|
enQuireBio™
QP13290-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15943099
|
enQuireBio™
QP13290-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
RCN3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RCN3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKPSPD AGPHGQGRVH QAAPLSDAPH DDAHGNFQYD HEAFLGREVA KEFDQLTPEE SQARLGRIVD RMDRAGDGDG WVSLAELRAW IAHTQQRHIR DSVSAAWDTY DTDRDGRVGW EELRNATYGH YAPGEEFHDV EDAETYKKML ARDERRFRVA DQDGDSMATR EELTAFLHPE EFPHMRDIVI AETLEDLDRN KDGYVQVEEY IADLYSAEPG EEEPAWVQTE RQQFRDFRDL NKDGHLDGSE VGHWVLPPAQ DQPLVEANHL LHESDTDKDG RLSKAEILGN WNMFVGSQAT NYGEDLTRHH DEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |