Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhodopsin Protein
Code produit. 16064510
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16064510
Marque: enQuireBio™ QP6608ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhodopsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000530.1
Identification génétique (Entrez) 6010
Nom Rhodopsin Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ARHGEF18
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MNGTEGPNFY VPFSNATGVV RSPFEYPQYY LAEPWQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.