Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOV Protein
Código de producto. 15993189
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
20µg
5µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15993189
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP133205ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A cDNA sequence encoding the RHOV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nom RHOV Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPRELS EAEPPPLRAP TPPPRRRSAP PELGIKCVLV GDGAVGKSSL IVSYTCNGYP ARYRPTALDT FSVQVLVDGA PVRIELWDTA GQEDFDRLRS LCYPDTDVFL ACFSVVQPSS FQNITEKWLP EIRTHNPQAP VLLVGTQADL RDDVNVLIQL DQGGREGPVP QPQAQGLAEK IRACCYLECS ALTQKNLKEV FDSAILSAIE HKARLEKKLN AKGVRTLSRC RWKKFFCFV
Tampon The RHOV solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 2M Urea, 1mM DTT and 20% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado